Learn More
MP Biomedicals™ Pepstatin A
Synthetic inhibitor for pepsin, renin, cathepsin D, and other acid proteases.
Marca:  MP Biomedicals™ 0219536883
Codice prodotto. 11425332
  • 1665.00€ / 250mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Pepstatin A, [26305-03-3]; Isoval-Val-Val-Sta-Ala-Sta
C34H63N5O9, F.W. 685.9; Melting Point: 235-237°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Enzyme Assay, Inhibition Assay, Molecular Biology, Protein Purification, Sample Preparation
Pepstatin A
0°C
685.91
250 mg
Powder