Learn More
MP Biomedicals™ Pepstatin A
Synthetic inhibitor for pepsin, renin, cathepsin D, and other acid proteases.
95.10€ - 1665.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Enzyme Assay, Inhibition Assay, Molecular Biology, Protein Purification, Sample Preparation |
---|---|
Peso molecolare | 685.91 |
Nome | Pepstatin A |
Requisiti di stoccaggio | 0°C |
Forma | Powder |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11485322
|
MP Biomedicals™
0219536805 |
5 mg |
95.10€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11405332
|
MP Biomedicals™
0219536825 |
25 mg |
287.00€
25mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11495322
|
MP Biomedicals™
0219536810 |
10 mg |
146.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11425332
|
MP Biomedicals™
0219536883 |
250 mg |
1665.00€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Pepstatin A, [26305-03-3]; Isoval-Val-Val-Sta-Ala-Sta
C34H63N5O9, F.W. 685.9; Melting Point: 235-237°C
Specifica
Enzyme Assay, Inhibition Assay, Molecular Biology, Protein Purification, Sample Preparation | |
Pepstatin A | |
Powder |
685.91 | |
0°C |