Learn More
Tocris Bioscience™ MSA 2
Non-nucleotide STING agonist; orally bioavailable
Marca:  Tocris Bioscience™ 7353/10
190.34 EUR valido fino al 2024-12-16
Usa il codice promo "21630" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 18095732
  • 236.00€ / 10mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
MSA 2 is a non-nucleotide STING agonist (EC50 values are 8.3 and 24 μM for human STING isoforms WT and HAQ, respectively). Exhibits antitumor activity and stimulates interferon-β secretion in tumors. Induces tumor regression with durable antitumor immunity, and synergizes with anti-PD-1 in syngeneic mouse tumor models. Orally bioavailable.
Specifica
Specifica
4-(5,6-Dimethoxybenzo[b]thiophen-2-yl)-4-oxobutanoic acid
10 mg
C14H14O5S
129425-81-6
STING Agonists
0.98