missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ MSA 2
Non-nucleotide STING agonist; orally bioavailable
237.93€ - 907.47€
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(5,6-Dimethoxybenzo[b]thiophen-2-yl)-4-oxobutanoic acid |
---|---|
CAS | 129425-81-6 |
Bersaglio | STING Agonists |
Formula molecolare | C14H14O5S |
Purezza | 0.98 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18095732
|
Tocris Bioscience™
7353/10 |
10 mg |
237.93€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18085742
|
Tocris Bioscience™
7353/50 |
50 mg |
907.47€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
MSA 2 is a non-nucleotide STING agonist (EC50 values are 8.3 and 24 μM for human STING isoforms WT and HAQ, respectively). Exhibits antitumor activity and stimulates interferon-β secretion in tumors. Induces tumor regression with durable antitumor immunity, and synergizes with anti-PD-1 in syngeneic mouse tumor models. Orally bioavailable.Specifica
4-(5,6-Dimethoxybenzo[b]thiophen-2-yl)-4-oxobutanoic acid | |
STING Agonists | |
0.98 |
129425-81-6 | |
C14H14O5S |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at -20°C