Learn More
Thermo Scientific™ MSTFA and MSTFA + 1% TMCS Silylation Reagent
Offer maximum volatility with the Thermo Scientific™ MSTFA and MSTFA + 1% TMCS Silylation Reagent.
Marca: Thermo Scientific™ TS-48913
188.32 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Use Thermo Scientific™ MSTFA and MSTFA + 1% TMCS Silylation Reagent for GC analyses of early eluting compounds that would otherwise be obscured in the chromatogram. MSTFA, the most volatile TMS-amide available, and its byproduct N-methyltrifluoroacetamide typically elute with the solvent front, allowing TMS derivatives of small molecules to be analyzed. Addition of Thermo Scientific™ TMCS aids derivatization of amides, secondary amines, and hindered hydroxyls not derivatized by MSTFA alone.
- Trimethylsilyl donor strength comparable to BSA and BSTFA
- Reacts to replace labile hydrogens on a wide range of polar compounds with a Si(CH3)3 group
- Used to prepare volatile and thermally stable derivatives for GC and MS
- Volatile byproduct, N-methyltrifluoroacetamide, has an even lower retention time than MSTFA
- Often TMS derivatives of small molecules can be analyzed when derivatized with MSTFA because the byproducts and the reagent itself usually elute with the solvent front
- Addition of Thermo Scientfic TMCS aids derivatization of amides, secondary amines and hindered hydroxyls not derivatized by MSTFA alone
Specifica
GC/MS | |
98 to 100% | |
25 mL |
Flammable, Irritant | |
2°C to 8°C | |
MSTFA (N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide) |
Sicurezza e movimentazione
- MSTFA, 25 mL.
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%