Learn More
Trek Diagnostic System Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES w/ Lysed Horse Blood
Mueller Hinton Broth + LHB 11ml 10pcs Cation Adjusted
Marca:  Trek Diagnostic System YCP112-10
138.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15405504
  • 144.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
VersaTREK™ and Sensititre products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Multiple
Tube
Mueller Hinton LHB Cation Adjusted
Manual Diagnostics
10
2°C to 8°C
United Kingdom
Microbiology Media
Trek Sensititre
10 x 11 mL Tubes
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto250142 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/03/2025 Catalog NumberYCP112-10
Numero di lotto249429 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/03/2025 Catalog NumberYCP112-10
Numero di lotto247250 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/03/2025 Catalog NumberYCP112-10
Numero di lotto238351 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/03/2025 Catalog NumberYCP112-10
Numero di lotto246180 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/03/2025 Catalog NumberYCP112-10
Titolo del prodotto
Trek Diagnostic System Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES w/ Lysed Horse Blood >