Learn More
Nabertherm™ Muffle Furnace With Flap Door, 1200°C
Muffle furnaces are the reliable and long-lasting all-rounders in the laboratory and are ideally suited for a large number of processes in the field of material research and heat treatment.
2030.00€ - 8930.00€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) | 1200°C |
---|---|
Tipo | Furnace |
Stile | Flap Door |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di unità di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di unità di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17317849
|
Nabertherm™
L-013K27N |
1 L | R7 | N/A | N/A | N/A | |||||
17387849
|
Nabertherm™
L-035K2ANL |
3 L | B180 |
3960.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17397849
|
Nabertherm™
L-035K2ANO |
3 L | C550 |
4750.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17367859
|
Nabertherm™
L-055K2ANL |
5 L | B510 |
4770.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17377859
|
Nabertherm™
L-055K2ANO |
5 L | C550 |
5560.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17327879
|
Nabertherm™
L-095K2ANL |
9 L | B180 |
5495.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17337879
|
Nabertherm™
L-095K2ANO |
9 L | C550 |
6285.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17397889
|
Nabertherm™
L-155K2ANO |
15 L | C550 |
6540.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17347909
|
Nabertherm™
L-245K2ANL |
24 L | B510 |
7770.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17357909
|
Nabertherm™
L-245K2ANO |
24 L | C550 |
8560.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17327919
|
Nabertherm™
L-405K2ANL |
40 L | B180 |
8140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17337919
|
Nabertherm™
L-405K2ANO |
40 L | C550 |
8930.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Optimal temperature uniformity of +/- 5K with closed fresh air inlet in empty workspace
- Dual shell housing made of textured stainless steel sheets with additional fan cooling for low surface temperature
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Ceramic heating plates with integral heating elements which are safeguarded and easy to replace
- Adjustable air inlet integrated in door
- Exhaust air outlet in rear wall of furnace
- Solid state relays provide for low-noise operation
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- Very short delivery times for standard furnaces and spare parts
Additional equipment
- Chimney, chimney with fan or catalytic converter
- Over-temperature limit controller with adjustable cutout temperature for thermal protection
- Protective gas connection to purge with non-flammable gases
- Manual or automatic gas supply system
- Port for thermocouple in the rear wall or in the furnace door
- Process control and documentation via VCD software package for monitoring, documentation and control
Specifica
1200°C | |
Furnace | |
Flap Door |
Titolo del prodotto
Nabertherm™ Muffle Furnace With Flap Door, 1200°C