Learn More
Nabertherm™ Muffle Furnaces With Lift Door, 1100°C
Muffle furnaces are the reliable and long-lasting all-rounders in the laboratory and are ideally suited for a large number of processes in the field of material research and heat treatment.
4100.00€ - 6765.00€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) 1100°C
Tipo Furnace
Stile Lift Door
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Tipo di unità di controllo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Tipo di unità di controllo Prezzo Quantità e disponibilità  
17307859
Vedere i documenti
Nabertherm™
L-055H1ANL
5 L B510
4100.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17367869
Vedere i documenti
Nabertherm™
L-095H1ANL
9 L B510
4330.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17377869
Vedere i documenti
Nabertherm™
L-095H1ANO
9 L C550
5115.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17337889
Vedere i documenti
Nabertherm™
L-155H1ANO
15 L C550
5885.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17387899
Vedere i documenti
Nabertherm™
L-245H1ANL
24 L B510
6765.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Optimal temperature uniformity of +/- 5K with closed fresh air inlet in empty workspace
  • Dual shell housing made of textured stainless steel sheets with additional fan cooling for low surface temperature
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Ceramic heating plates with integral heating elements which are safeguarded and easy to replace
  • Adjustable air inlet integrated in door
  • Exhaust air outlet in rear wall of furnace
  • Solid state relays provide for low-noise operation
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • Very short delivery times for standard furnaces and spare parts
Additional equipment
  • Chimney, chimney with fan or catalytic converter
  • Over-temperature limit controller with adjustable cutout temperature for thermal protection
  • Protective gas connection to purge with non-flammable gases
  • Manual or automatic gas supply system
  • Port for thermocouple in the rear wall or in the furnace door
  • Process control and documentation via VCD software package for monitoring, documentation and control
Specifica
Specifica
1100°C
Furnace
Lift Door
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Nabertherm™ Muffle Furnaces With Lift Door, 1100°C