Learn More
Fisherbrand™ Agitatore multipiattaforma
Movimento orbitale orizzontale regolare e silenzioso per la miscelazione in flaconi, fiasche e becher
1085.00€
Specifica
Orbita | 10 mm (0.4 poll.) |
---|---|
Capacità portata carico (sistema metrico) | 4.5 kg |
Accuratezza del controllo della velocità | Precisione velocità: ±1 gir/min |
Intervallo di velocità | Da 50 a 450 gir/min |
Tensione | 100-240 V |
Includes: Piattaforma in alluminio
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15594060
|
Fisherbrand™
88861022 |
UE, UK, CN |
1085.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Velocità di agitazione variabile: da 50 a 450 gir/min
- Contiene fino a 9.9 lb e fino a 4 pezzi di tappetino adesivo 140 mm x 140 mm.
- Sistema di bilanciamento del carico automatico
- Funzionamento continuo o temporizzato con spegnimento automatico
- Massima flessibilità grazie alle numerose opzioni di accessori intercambiabili
- Configurazione semplice e facile da usare
- Sul display vengono visualizzate le ultime impostazioni utilizzate, anche dopo lo spegnimento.
- Qualora l'alimentazione venga ripristinata, l'esecuzione prosegue per il tempo rimanente con l'ultima velocità impostata.
- L'alimentazione a bassa tensione garantisce un funzionamento sicuro in ambienti freddi e un basso consumo energetico
- Intervallo di temperatura operativa compreso tra 5 e 40 °C per l'impiego in camere fredde, nei refrigeratori o negli incubatori non esposti a CO2
Order Info
Accessori opzionali: Clip per fiasche, portaflaconi, piattaforma universale con barre regolabili, rack per provette o piattaforma piatta con tappetino in gomma antiscivolo
Specifica
10 mm (0.4 poll.) | |
Precisione velocità: ±1 gir/min | |
100-240 V | |
Fiasche | |
310 x 284 mm | |
Piattaforma in alluminio | |
Da 0 min. a 99 ora 59 min. |
4.5 kg | |
Da 50 a 450 gir/min | |
Da 5 °C a 40 °C | |
9.9 libbre | |
LED | |
6 |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Agitatore multipiattaforma