Learn More
OHAUS™ Multi-Purpose Clamps
OHAUS™ Multi-Purpose Clamps are designed to securely grip and position a variety of laboratory glassware.
41.00€ - 113.00€
Specifica
Tipo | Multi-purpose Clamp |
---|---|
Include | Non-slip vinyl sleeves and fiberglass covers |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Jaw Type | Materiale | Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Jaw Type | Materiale | Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15792249
|
OHAUS™
30392205 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-MULTI3SZS | 3-Prong Single Adjust | Nickel-plated | 0 to 39 mm |
51.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15782249
|
OHAUS™
30392204 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-MULTI3DZS | 3-Prong Dual Adjust | Nickel-plated | 0 to 46 mm |
51.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15782399
|
OHAUS™
30392354 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-MULTI3DSS | 3-Prong Dual Adjust | Stainless Steel | 0 to 48 mm |
87.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15772269
|
OHAUS™
30392223 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-MULTI2DSL | 2-Prong Dual Adjust | Stainless Steel | 0 to 95 mm |
113.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15772249
|
OHAUS™
30392203 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-MULTI3SZM | 3-Prong Single Adjust | Nickel-plated | 0 to 71 mm |
51.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15752249
|
OHAUS™
30392201 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-MULTI3DZM | 3-Prong Dual Adjust | Nickel-plated | 0 to 69 mm |
51.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15742269
|
OHAUS™
30392220 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-MULTI2DSM | 2-Prong Dual Adjust | Stainless Steel | 0 to 75 mm |
92.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15742249
|
OHAUS™
30392200 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-MULTI3SZL | 3-Prong Single Adjust | Nickel-plated | 0 to 108 mm |
56.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15732259
|
OHAUS™
30392209 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-MULTI2DZM | 2-Prong Dual Adjust | Nickel-plated | 0 to 75 mm |
41.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15722259
|
OHAUS™
30392208 |
Clamp, Multi Purpose,CLM-MULTI2SZM | 2-Prong Single Adjust | Nickel-plated | 0 to 78 mm |
41.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15722249
|
OHAUS™
30392198 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-MULTI3DZL | 3-Prong Dual Adjust | Nickel-plated | 0 to 105 mm |
56.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15712259
|
OHAUS™
30392207 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-MULTI2DZL | 2-Prong Dual Adjust | Nickel-plated | 0 to 95 mm |
41.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15702259
|
OHAUS™
30392206 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-MULTI2SZL | 2-Prong Single Adjust | Nickel-plated | 0 to 92 mm |
44.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15762399
|
OHAUS™
30392352 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-MULTI3DSL | 3-Prong Dual Adjust | Stainless Steel | 0 to 102 mm |
113.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15772399
|
OHAUS™
30392353 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-MULTI3DSM | 3-Prong Dual Adjust | Stainless Steel | 0 to 69 mm |
103.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Extension arms with a 360° rotation allow placement of apparatus at various distances from lab-frame without compromising experiment integrity
- Swivel and fixed position clamps hold apparatus near the lab-frame or stand, and have a built-in integral holder for attaching to lab-frames or apparatus
- Available as single or dual-adjust in nickel-plated zinc or stainless steel
- Non-slip vinyl sleeves, and fiberglass covers for temperatures above 100°C (included with all 2 and 3-prong clamps)
Specifica
Multi-purpose Clamp | |
Non-slip vinyl sleeves and fiberglass covers |
Titolo del prodotto
OHAUS™ Multi-Purpose Clamps