Learn More
Miele Professional™ Carrelli
Carrelli E 355 per disporre vetreria a collo stretto
Marca: Miele Professional™ 3809560
1582.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Con 16 ugelli iniettori
- Metà può essere occupata da altri inserti
Specifica
Multi-purpose Mobile Injector | |
G 7804 and G 7883, Narrow-necked laboratory glassware/flasks/volumetrics | |
16 Jets/clips |
Titolo del prodotto
Miele Professional™ Carrelli > For Use With: G 7804 and G 7883, Narrow-necked laboratory glassware/flasks/volumetrics