Learn More
Fisherbrand™ Rotatori per provette multiuso
Rotatore versatile, robusto e multiuso, adatto per la maggior parte delle esigenze di miscelazione
Marca: Fisherbrand™ 88861050
362.60 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24069" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Include un supporto girevole per 15 provette da 50 ml
Descrizione
- Controllo con microprocessore digitale
- Cinque opzioni di supporto girevole
- La velocità regolabile consente di scegliere tra miscelazione delicata o vigorosa
- La testa con angolo regolabile offre angoli di miscelazione compresi tra 95 e 180°
- Il timer consente il conteggio incrementale e decrementale
- Sul display vengono visualizzate le ultime impostazioni utilizzate, anche dopo lo spegnimento.
- Qualora l'alimentazione venga ripristinata, l'esecuzione prosegue per il tempo rimanente con l'ultima velocità impostata.
- Ampio intervallo di tensione: CA 100-240 V.
- Allarme acustico e visivo: in modalità temporizzata, quando il tempo è esaurito, l'allarme emette 5 segnali acustici, quindi la segnalazione del tempo indica “Fine“ e rimane lampeggiante. È possibile fermare l'allarme con il semplice tocco di qualsiasi tasto.
Specifica
Angolo supporto girevole: 95°- 180°(sei fasi: 95°, 112°, 129°, 146°, 163°, 180º) | |
100-240V | |
50 ml | |
CE | |
415 x 293 x 464 mm | |
Da 0 min. a 99 ore e 59 min. |
5-80 gir/min | |
provette, provette per colture con supporto girevole a tamburo | |
Supporto girevole per 15 provette | |
Tipo di spina: UE, UK, CN | |
|
|
2 anni |
Videos
-
Fisherbrand Multi purpose tube rotator
Rockers Rotators and Mini Shakers
Dimensione file: 4.6 MB
Instruction manual Multi Purpose Tube Rotator
Dimensione file: 3.7 MB
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Rotatori per provette multiuso > Spina: UE, UK, CN