Learn More
Agilent BioTek MultiFlo FX Multi-Mode Dispenser
GREENER_CHOICE
MultiFlo FX is an automated multi-mode reagent dispenser for 6- to 1536-well microplates.
Marca:  Agilent BioTek MFXP1-SN
Codice prodotto. 17207829
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
MultiFlo FX is an automated multi-mode reagent dispenser for 6- to 1536-well microplates. The system incorporates several unique technologies in its modular design, such as Parallel Dispense, random access dispense (RAD) and patented Automated Media Exchange (AMX) modules
The technologies in MultiFlo FX microplate dispenser enable many liquid handling applications from 2D and 3D cell culture to concentration normalization assays, ELISA, bead-based assays and more. A fully configured MultiFlo FX replaces up to five liquid handlers, saving space, time, and instrumentation budgets. MultiFlo FX delivers complete workflow automation in cell imaging and biochemical applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Agilent BioTek MultiFlo FX Multi-Mode Dispenser > 1 module arm