Learn More
Multipette™ E3x Single Channel Pipet
Provides high-precision dispensing regardless of the physical properties of the liquid. Eppendorf™ Multipette™ E3x Single Channel Pipet allows one-handed operation and contact free tip ejection.
Marca: Eppendorf 4987000380
980.74 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.39850kg
Descrizione
Provides high-precision dispensing regardless of the physical properties of the liquid. Eppendorf™ Multipette™ E3x Single Channel Pipet allows one-handed operation and contact free tip ejection.
Crea un sistema di erogazione versatile che funziona mediante il principio a spostamento positivo ed è, pertanto, in grado di pipettare qualsiasi liquido pur mantenendo gli standard più elevati per quanto riguarda la precisione dei risultati.- Controllo dell'intero volume, precisione e riproducibilità migliori, riducendo allo stesso tempo lo sforzo fisico durante l'uso.
- Erogazione ad alta velocità con pistone motorizzato
- Riconoscimento automatico dei puntali Combitip™ Advanced™
- Espulsione del puntale con un pulsante
- Volumi compresi tra 1 μl e 50 ml
- Batteria agli ioni di litio
- Display illuminato
- Erogazione automatica
- Pipettaggio
- Erogazione
- Aspirazione (pipettaggio di surnatanti)
- Titolazione
- Erogazione in sequenza
- Modalità di aspirazione ed erogazione combinate
Specifica
Lithium-ion | |
1 | |
1 to 50 mL | |
Charger stand, 2 Combitips advanced™ assortment packs |
Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™ | |
Liquid Dispenser | |
Illuminated color | |
8 |