Learn More
Multipette™ E3x Single Channel Pipet
Provides high-precision dispensing regardless of the physical properties of the liquid. Eppendorf™ Multipette™ E3x Single Channel Pipet allows one-handed operation and contact free tip ejection.
985.00€ - 1060.00€
Specifica
Tipo di batteria Lithium-ion
Punte compatibili Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™
Numero di canali 1
Tipo Liquid Dispenser
Volume (sistema metrico) 1 to 50 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
15431920
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf
4987000029
Charging adapter, 2 Combitips advanced™ assortment packs
985.00€
1 set
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
15471920
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf
4987000380
Charger stand, 2 Combitips advanced™ assortment packs
1060.00€
1 set
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Provides high-precision dispensing regardless of the physical properties of the liquid. Eppendorf™ Multipette™ E3x Single Channel Pipet allows one-handed operation and contact free tip ejection.
Crea un sistema di erogazione versatile che funziona mediante il principio a spostamento positivo ed è, pertanto, in grado di pipettare qualsiasi liquido pur mantenendo gli standard più elevati per quanto riguarda la precisione dei risultati.
  • Controllo dell'intero volume, precisione e riproducibilità migliori, riducendo allo stesso tempo lo sforzo fisico durante l'uso.
  • Erogazione ad alta velocità con pistone motorizzato
  • Riconoscimento automatico dei puntali Combitip™ Advanced™
  • Espulsione del puntale con un pulsante
  • Volumi compresi tra 1 μl e 50 ml
  • Batteria agli ioni di litio
  • Display illuminato
  • Erogazione automatica
  • Pipettaggio
  • Erogazione
  • Aspirazione (pipettaggio di surnatanti)
  • Titolazione
  • Erogazione in sequenza
  • Modalità di aspirazione ed erogazione combinate
Specifica
Specifica
Lithium-ion
1
1 to 50 mL
8
Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™
Liquid Dispenser
Illuminated color