Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Microplate Photometer
Misurazione dell'assorbanza in una vasta gamma di applicazioni cliniche e di ricerca con il fotometro per micropiastre Thermo Scientific™ Multiskan™ FC.
Marca: Thermo Scientific™ 1410101
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Descrizione
Misurazione dell'assorbanza in una vasta gamma di applicazioni cliniche e di ricerca con il fotometro per micropiastre Thermo Scientific™ Multiskan™ FC. Multiskan FC fornisce prestazioni dimostrate e risultati affidabili tramite strumenti integrati di diagnostica, IQ/OQ/PQ e verifica. L'interfaccia utente grafica e la disponibilità in più lingue assicurano la massima semplicità d'uso. Multiskan FC (modello IVD) con software interno è conforme alla direttiva europea IVD (In Vitro Medical Device), il che lo rende ideale per applicazioni ELISA qualitative e quantitative nei laboratori clinici. Semplificazione del workflow ELISA mediante la eGuide per visualizzare il nostro portfolio completo per tutte le esigenze ELISA.
Features:- Wide wavelength range of 340 to 850nm
- Fast reading of both 96- and 384-well plates
- Shaking and incubation up to 50°C for temperature critical assays
- Ease of use through the large color screen and a variety of language versions
- Superior usability and logical workflow with Thermo Scientific™ SkanIt™ Software
- USB port for easy data transfer
Recommended for:
Immunoassays (ELISA), protein assays, endotoxins, cytotoxicity and proliferation assays, enzyme assays, growth curves
Specifica
10W Lamp | |
Multiskan | |
Accessory - Lamp 6V/10W |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.