Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Microplate Photometer
Misurazione dell'assorbanza in una vasta gamma di applicazioni cliniche e di ricerca con il fotometro per micropiastre Thermo Scientific™ Multiskan™ FC.
204.00€ - 9550.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Tipo di piastra | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Tipo di piastra | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11590685
|
Thermo Scientific™
51119000 |
Multiskan FC | Piastra a 96 pozzetti |
6900.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11861575
|
Thermo Scientific™
1410101 |
Accessory - Lamp 6V/10W |
204.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11500695
|
Thermo Scientific™
51119100 |
Multiskan FC con incubatore | Piastre a 96 e 384 pozzetti |
9550.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Misurazione dell'assorbanza in una vasta gamma di applicazioni cliniche e di ricerca con il fotometro per micropiastre Thermo Scientific™ Multiskan™ FC. Multiskan FC fornisce prestazioni dimostrate e risultati affidabili tramite strumenti integrati di diagnostica, IQ/OQ/PQ e verifica. L'interfaccia utente grafica e la disponibilità in più lingue assicurano la massima semplicità d'uso. Multiskan FC (modello IVD) con software interno è conforme alla direttiva europea IVD (In Vitro Medical Device), il che lo rende ideale per applicazioni ELISA qualitative e quantitative nei laboratori clinici. Semplificazione del workflow ELISA mediante la eGuide per visualizzare il nostro portfolio completo per tutte le esigenze ELISA.
Caratteristiche:- Ampia gamma di lunghezze d'onda da 340 a 850 nm
- Lettura rapida di piastre a 96 e 384 pozzetti
- Agitazione e incubazione fino a 50°C per saggi a temperature critiche
- Facile da usare grazie all'ampio schermo a colori e alla disponibilità in diverse lingue
- Fruibilità superiore e workflow logico con il software Thermo Scientific™ SkanIt™
- Porta USB per il facile trasferimento dei dati
Consigliato per:
saggi immunologici (ELISA), saggi proteici, saggi per endotossine, di citotossicità e di proliferazione, saggi enzimatici, curve di accrescimento
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Warranty
1 anno
Specifica
Multiskan |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.