Learn More
Applied Biosystems™ MycoSEQ™ Mycoplasma Detection Kits
The MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit is a real-time mycoplasma PCR assay designed and validated to meet the requirements of European Pharmacopeia Chapter 2.6.7 for use as a nucleic acid amplification technique (NAT).
4065.00€ - 4620.00€
Specifica
Descrizione Detection for BioProduction process media, cells, raw materials
Label or Dye SYBR Green
Linea di prodotti MycoSEQ™
Quantità 100 Reactions
Da utilizzare con (applicazione) Mycoplasma Detection
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
30000681
Vedere i documenti
Applied Biosystems™
4460623
Assay Kit
4065.00€
Pezzo
30000672
Vedere i documenti
Applied Biosystems™
4460626
Assay Kit and Sample Preparation
4620.00€
100 reazioni
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Detection for BioProduction process media, cells, raw materials
MycoSEQ™
Mycoplasma Detection
SYBR Green
100 Reactions
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Applied Biosystems™ MycoSEQ™ Mycoplasma Detection Kits