Learn More
MYLK2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 21173-1-AP-150UL
Codice prodotto. 16860785
  • 410.00€ / 150µL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This gene encodes a myosin light chain kinase, a calcium/calmodulin dependent enzyme, that is exclusively expressed in adult skeletal muscle.
Specifica
Specifica
MYLK2
Polyclonal
Unconjugated
MYLK2
KMLC, MLCK, MLCK2, MYLK2, myosin light chain kinase 2, skMLCK
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
85366
-20°C
Liquid
Western Blot
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9H1R3
MYLK2
MYLK2 Fusion Protein Ag15424
150 μL