Learn More
MYLK2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | MYLK2 |
---|---|
Concentrazione | 0.41 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16870785
|
Proteintech
21173-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16860785
|
Proteintech
21173-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a myosin light chain kinase, a calcium/calmodulin dependent enzyme, that is exclusively expressed in adult skeletal muscle.Specifica
MYLK2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9H1R3 | |
85366 | |
MYLK2 Fusion Protein Ag15424 | |
Primary | |
-20°C | |
MYLK2 |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KMLC, MLCK, MLCK2, MYLK2, myosin light chain kinase 2, skMLCK | |
MYLK2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |