Learn More
N-Benzyl-2-methoxy-N-phenylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 15425188
N-Benzyl-2-methoxy-N-phenylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15425188
1 g
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Codice prodotto. 15425188
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59015.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 172998-55-9
Formula molecolare C21H19NO2
Molecular Weight (g/mol) 317.388
Numero MDL MFCD22683037
InChI Key AAQVKEUFERGCEO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84375597
IUPAC Name N-benzyl-2-methoxy-N-phenylbenzamide
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)N(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzyl-2-methoxy-N-phenylbenzamide
Quantità 1 g
Peso formulazione 317.39
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
N-Benzyl-2-methoxy-N-phenylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™ >