Learn More
N-Boc-1,6-diaminohexane, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11389955
N-Boc-1,6-diaminohexane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11389955
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11389955
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19948.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
N-Boc-1,6-diaminohexane is used to prepare 1,3-Bis[6-(Boc-amino)hexyl]urea by reacting with carbonyl dichloride in the presence of triethylamine. Further, it is used as a reagent for the introduction of a C6-spacer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-Boc-1,6-diaminohexane is used to prepare 1,3-Bis[6-(Boc-amino)hexyl]urea by reacting with carbonyl dichloride in the presence of triethylamine. Further, it is used as a reagent for the introduction of a C6-spacer.
Solubility
Soluble in dichloromethane and ethyl acetate.
Notes
Air sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51857-17-1
Formula molecolare C11H24N2O2
Molecular Weight (g/mol) 216.325
Numero MDL MFCD00671489
InChI Key RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-boc-1,6-diaminohexane, n-boc-1,6-hexanediamine, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-diaminohexane, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, tert-butyl 6-aminohexylcarbamate, boc-1,6-diaminohexane hydrochloride, 6-tert-butoxycarbonylamino hexylamine, n-6-aminohexyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733170
IUPAC Name tert-butyl N-(6-aminohexyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-1,6-diaminohexane
Punti di ebollizione 106°C to 110°C (0.3mmHg)
Indice di rifrazione 1.461
Numero UN UN2735
Beilstein 2089264
Informazioni di solubilità Soluble in dichloromethane and ethyl acetate.
Densità 0.965
Quantità 1 g
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Peso formulazione 216.33
Sensibilità Air Sensitive
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10248057 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/09/2023 Catalog NumberL19948.03,L19948.14,L19948.06
Numero di lotto10244353 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/10/2022 Catalog NumberL19948.03,L19948.14,L19948.06
Numero di lotto10236125 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL19948.03,L19948.14,L19948.06
Numero di lotto10216235 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL19948.03,L19948.14,L19948.06
Numero di lotto10185521 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL19948.03,L19948.14,L19948.06
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,6-diaminohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,6-diaminohexane
Titolo del prodotto
N-Boc-1,6-diaminohexane, 98%, Thermo Scientific Chemicals >