Learn More
N-Boc-ethylenediamine, 98%, may cont up to 5% tert-butanol, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11369955
N-Boc-ethylenediamine, 98%, may cont up to 5% tert-butanol, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11369955
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Codice prodotto. 11369955
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19947.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
N-Boc-ethylenediamine is used in the synthesis of thyronamine derivatives. It is also used in the preparation of (2-isothiocyanato-ethyl)-carbamic acid tert-butyl ester by reacting with carbon disulfide. Further, it is used in both oligonucleotide and peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-Boc-ethylenediamine is used in the synthesis of thyronamine derivatives. It is also used in the preparation of (2-isothiocyanato-ethyl)-carbamic acid tert-butyl ester by reacting with carbon disulfide. Further, it is used in both oligonucleotide and peptide synthesis.
Solubility
Miscible with methanol and chloroform. Slightly miscible with water.
Notes
Air sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57260-73-8
Formula molecolare C7H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 160.22
Numero MDL MFCD00191871
InChI Key AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethane
PubChem CID 187201
IUPAC Name tert-butyl N-(2-aminoethyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCN
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-ethylenediamine
Punti di ebollizione 72°C (0.1mmHg)
Note percentuale saggio may cont up to 5% tert-butanol
Indice di rifrazione 1.457
Numero UN UN2735
Beilstein 1932330
Informazioni di solubilità Miscible with methanol and chloroform. Slightly miscible with water.
Densità 1.016
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Peso formulazione 160.22
Sensibilità Air Sensitive
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10237348 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberL19947.14,L19947.06
Numero di lotto10246719 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/05/2023 Catalog NumberL19947.14,L19947.06
Numero di lotto10199481 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL19947.14,L19947.06
Numero di lotto10194918 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL19947.14,L19947.06
Numero di lotto10144886 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL19947.14,L19947.06
Titolo del prodotto
N-Boc-ethylenediamine, 98%, may cont up to 5% tert-butanol, Thermo Scientific Chemicals >