Learn More
N-Bromosuccinimide, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10655332
N-Bromosuccinimide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10655332
100 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10655332
Marca: Thermo Scientific Acros 107451000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent, C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128-08-5
Numero MDL MFCD00005510
InChI Key PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
PubChem CID 67184
ChEBI CHEBI:53174
IUPAC Name 1-bromopyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico N-Bromosuccinimide
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H4BrNO2
Quantità 100 g
Beilstein 21, 380
Fieser 01,78; 02,40; 03,34; 04,49; 05,65; 06,74; 07,37; 08,54; 09,70; 10,57; 11,79; 12,79; 13,41; 14,57; 15,50; 16,49
Indice di Merck 15, 1448
Molecular Weight (g/mol) 177.985
Peso formulazione 177.99
Percent Purity 98.5 to 101.5% (on dry substance)
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468416 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number107450050,107455000,107450010,107451000,107450100
Numero di lottoA0468417 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number107450050,107455000,107450010,107451000,107450100
Numero di lottoA0464896 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/08/2024 Catalog Number107450050,107455000,107450010,107451000,107450100
Numero di lottoA0461622 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2024 Catalog Number107450050,107455000,107450010,107451000,107450100
Numero di lottoA0440823 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/04/2024 Catalog Number107450050,107455000,107450010,107451000,107450100
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Bromosuccinimide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
N-Bromosuccinimide, 99%, Thermo Scientific Chemicals >