Learn More
n-Butyl sulfide, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11945721
2.5 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 544-40-1
Formula molecolare C8H18S
Molecular Weight (g/mol) 146.29
Numero MDL MFCD00009468
InChI Key HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfide
PubChem CID 11002
SMILES CCCCSCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyl sulfide
Punto di fusione -80.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 188.0°C to 189.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3]2S
Indice di rifrazione 1.4520 to 1.4540
Quantità 2.5 L
Beilstein 01,IV,1559
Indice di Merck 15,1593
Gravità specifica 0.84
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in most organic solvents
IUPAC Name 1-butylsulfanylbutane
Peso formulazione 146.29
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butyl sulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
n-Butyl sulfide, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals >