Learn More
n-Decane, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11417776
n-Decane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11417776
100 mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11417776
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14732.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
n-Decane is used as a solvent as well as an internal standard in the GC analysis of oxalic, malonic and succinic acids. It is used in paint manufacture as a hydrocarbon solvent and for wood stains and varnishes as a varnish solvent. It is an active component of automotive fuels viz. gasoline (petrol).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
n-Decane is used as a solvent as well as an internal standard in the GC analysis of oxalic, malonic and succinic acids. It is used in paint manufacture as a hydrocarbon solvent and for wood stains and varnishes as a varnish solvent. It is an active component of automotive fuels viz. gasoline (petrol).
Solubility
Soluble in alcohol and ethers. Miscible with ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-18-5
Formula molecolare C10H22
Molecular Weight (g/mol) 142.286
Numero MDL MFCD00008954
InChI Key DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC Name decane
SMILES CCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Decane
Punto di fusione °C to 30°C
Densità 0.730
Punti di ebollizione 172°C to 174°C
Punto d'infiammabilità 46°C (115°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di rifrazione 1.4115
Quantità 100 mL
Beilstein 1696981
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol and ethers. Miscible with ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Peso formulazione 142.29
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP11L048 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/03/2025 Catalog NumberA14732.AP,A14732.0F,A14732.AE
Numero di lottoN12L005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/02/2025 Catalog NumberA14732.AP,A14732.0F,A14732.AE
Numero di lottoY12K030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/12/2024 Catalog NumberA14732.AP,A14732.0F,A14732.AE
Numero di lotto2413043 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/11/2024 Catalog NumberA14732.AP,A14732.0F,A14732.AE
Numero di lottoW12K020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/09/2024 Catalog NumberA14732.AP,A14732.0F,A14732.AE
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Decano
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..
Titolo del prodotto
n-Decane, 99%, Thermo Scientific Chemicals >