Learn More
N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone, 99%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 11303287
N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11303287
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11303287
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13849.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32499-64-2
Formula molecolare C10H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 197.234
Numero MDL MFCD00078171
InChI Key ANEJUHJDPGTVIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-ethoxycarbonyl nortropinone, n-carbethoxy-4-nortropinone, n-carbethoxy-4-tropinone, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid ethyl ester, 8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane-3-one, n-carbethoxynortropinone
PubChem CID 401882
IUPAC Name ethyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone
Punti di ebollizione 152°C to 153°C (11 mmHg)
Indice di rifrazione 1.4895
Quantità 5 g
Beilstein 1530944
Peso formulazione 197.23
Percent Purity 99%
Titolo del prodotto
N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone, 99%, Thermo Scientific™ >