Learn More
N-Ethylmethylamine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11386916
N-Ethylmethylamine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11386916
25 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Codice prodotto. 11386916
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04372.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624-78-2
Formula molecolare C3H9N
Molecular Weight (g/mol) 59.11
Numero MDL MFCD00009030
InChI Key LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amineVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 12219
IUPAC Name N-methylethanamine
SMILES CCNC
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethylmethylamine
Densità 0.688
Punti di ebollizione 33°C to 34°C
Punto d'infiammabilità <−34°C (−29°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.374
Quantità 25 g
Numero UN UN2733
Beilstein 1730786
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Peso formulazione 59.11
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10241195 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/04/2024 Catalog NumberL04372.14,L04372.06
Numero di lotto10227698 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL04372.14,L04372.06
Numero di lotto10236581 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL04372.14,L04372.06
Numero di lotto10193350 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL04372.14,L04372.06
Numero di lotto10217816 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL04372.14,L04372.06
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Ethylmethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N-Ethylmethylamine
Titolo del prodotto
N-Ethylmethylamine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >