missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Heneicosane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
28.50€ - 378.00€
Identificatori chimici
CAS | 629-94-7 |
---|---|
Formula molecolare | C21H44 |
Molecular Weight (g/mol) | 296.583 |
Numero MDL | MFCD00009346 |
InChI Key | FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | heneicosane, n-heneicosane, unii-i93s5u5dmp, eicosane, methyl, i93s5u5dmp, ch3-ch2 19-ch3, henicosan, acmc-1b9xj |
PubChem CID | 12403 |
ChEBI | CHEBI:32931 |
IUPAC Name | henicosane |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11385149
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18198.03 |
1 g |
28.50€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11395149
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18198.06 |
5 g |
93.60€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11305159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18198.14 |
25 g |
378.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
629-94-7 | |
296.583 | |
FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N | |
12403 | |
henicosane |
C21H44 | |
MFCD00009346 | |
heneicosane, n-heneicosane, unii-i93s5u5dmp, eicosane, methyl, i93s5u5dmp, ch3-ch2 19-ch3, henicosan, acmc-1b9xj | |
CHEBI:32931 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
Specifica
n-Heneicosane | |
39°C to 43°C | |
100°C (2 mmHg) | |
C21H44 | |
1748500 | |
FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N | |
henicosane | |
12403 | |
296.58 |
629-94-7 | |
0.792 | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00009346 | |
heneicosane, n-heneicosane, unii-i93s5u5dmp, eicosane, methyl, i93s5u5dmp, ch3-ch2 19-ch3, henicosan, acmc-1b9xj | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC | |
296.583 | |
CHEBI:32931 | |
99% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 211-118-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only