Learn More
n-Heptane, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
n-Heptane is used in paints and coatings, as the rubber cement solvent and GC analysis, HPLC, spectrophotometry and environmental testing. Used as a primary reference standard in determining the knock rating of carburetor fuels and solvent especially for vegetable oils, low temperature thermo- meters, calibrations, and polymerization reaction medium. The hydroisomerization of n-heptane to form dibranched and tribranched products useful for producing high octane gasoline. water/AOT/n-heptane microemulsions plays an essential role for the synthesis, size control, and passivation of CdS nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
n-Heptane is used in paints and coatings, as the rubber cement solvent and GC analysis, HPLC, spectrophotometry and environmental testing. Used as a primary reference standard in determining the knock rating of carburetor fuels and solvent especially for vegetable oils, low temperature thermo- meters, calibrations, and polymerization reaction medium. The hydroisomerization of n-heptane to form dibranched and tribranched products useful for producing high octane gasoline. water/AOT/n-heptane microemulsions plays an essential role for the synthesis, size control, and passivation of CdS nanoparticles.
Solubility
Miscible with alcohol, chloroform, and ether. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Store in a cool, dry, well-ventilated area away from incompatible substances.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | n-Heptane |
Punto di fusione | -91°C |
Densità | 0.684 |
Punti di ebollizione | 97°C to 99°C |
Punto d'infiammabilità | −4°C (25°F) |
Odore | Petroleum-like |
Formula lineare | CH3(CH2)5CH3 |
Indice di rifrazione | 1.3877 |
Quantità | 1000 mL |
Numero UN | UN1206 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2410424 | Certificato di analisi | 18/01/2025 | H33987.0F,H33987.AU |
10249868 | Certificato di analisi | 05/03/2024 | H33987.0F,H33987.AU |
10238610 | Certificato di analisi | 20/02/2024 | H33987.0F,H33987.AU |
10249239 | Certificato di analisi | 05/01/2024 | H33987.0F,H33987.AU |
10247724 | Certificato di analisi | 17/08/2023 | H33987.0F,H33987.AU |
Sicurezza e movimentazione
- n-Heptane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P331-NON provocare il vomito.
- MIXTURE LIST-Contiene: n-Heptane