Learn More
n-Heptane, HPLC grade, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11308167
n-Heptane, HPLC grade, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11308167
1 L
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
4 L
4 x 4 L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11308167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022911.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
n-Heptane is used in paints and coatings, as the rubber cement solvent and GC analysis, HPLC, spectrophotometry and environmental testing. Used as a primary reference standard in determining the knock rating of carburetor fuels and solvent especially for vegetable oils, low temperature thermo- meters, calibrations, and polymerization reaction medium. The hydroisomerization of n-heptane to form dibranched and tribranched products useful for producing high octane gasoline. water/AOT/n-heptane microemulsions plays an essential role for the synthesis, size control, and passivation of CdS nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-82-5
Formula molecolare C7H16
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Numero MDL MFCD00009544
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC Name heptane
SMILES CCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Heptane
Punto di fusione 91°C
Densità 0.684
Punti di ebollizione 97°C to 99°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità -4°C (24°F)
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3877
Intervallo percentuale saggio 99%
Beilstein 1730763
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,chloroform and ether. Immiscible with water.
Peso formulazione 100.21
Grado HPLC
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN28L733 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/02/2025 Catalog Number022911.K7,022911.K2,022911.M6,022911.AK
Numero di lottoN28L732 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/02/2025 Catalog Number022911.K7,022911.K2,022911.M6,022911.AK
Numero di lottoM30L731 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/02/2025 Catalog Number022911.K7,022911.K2,022911.M6,022911.AK
Numero di lottoX30K626 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2024 Catalog Number022911.K7,022911.K2,022911.K4,022911.M6,022911.AK
Numero di lottoX30K623 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2024 Catalog Number022911.K7,022911.K2,022911.K4,022911.M6,022911.AK
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Heptane, HPLC grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: n-Heptane
Titolo del prodotto
n-Heptane, HPLC grade, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >