Learn More
n-Hexane, HPLC Grade, 95% min, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11363588
n-Hexane, HPLC Grade, 95% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11363588
1 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 x 1 L
Codice prodotto. 11363588
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039199.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
as a solvent to extract edible oils from seed and vegetable crops. Commercial grades of hexane are used as solvents for glues, varnishes, and inks, cleaning agent (degreaser) in the printing industry, liquid in low temperature thermometers. other uses are as Fuels and fuel additives, Intermediates and Laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexane
Punto di fusione °C to 95°C
Densità 0.659
Punti di ebollizione 69°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità -23°C (-9°F)
Forma fisica Liquid, Distilled in Glass
Indice di rifrazione 1.375
Intervallo percentuale saggio 95% min
Beilstein 1730733
Informazioni di solubilità Very soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform.
Peso formulazione 86.18
Grado HPLC
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM30L709 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/03/2025 Catalog Number039199.K7,039199.K2,039199.M1
Numero di lotto2404916 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number039199.K7,039199.K2,039199.M1
Numero di lotto2496240 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number039199.K7,039199.K2,039199.M1
Numero di lotto2402755 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number039199.K7,039199.K2,039199.M1
Numero di lotto2400124 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number039199.K7,039199.K2,039199.M1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Hexane, HPLC Grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hexane
Titolo del prodotto
n-Hexane, HPLC Grade, 95% min, Thermo Scientific Chemicals >