Learn More
n-Hexyllithium, 2.5M (33 wt.%) solution in hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | n-Hexyllithium |
Nota nome | 33 wt. % in n-hexane |
CAS min. % | 32.8, 66.8 |
CAS max % | 33.2, 67.2 |
Colore | Orange to Yellow |
Densità | 0.6900g/mL |
Punto d'infiammabilità | −26°C |
Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
Formula lineare | LiCH2CH2CH2CH2CH2CH3 |
Quantità | 800 mL |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467896 | Certificato di analisi | 12/02/2025 | 301651000,10115320,301658000 |
A0465772 | Certificato di analisi | 05/09/2024 | 301651000,301658000 |
A0451421 | Certificato di analisi | 04/01/2024 | 301651000,301658000 |
A0433390 | Certificato di analisi | 06/10/2023 | 301651000,301658000 |
A0455963 | Certificato di analisi | 28/08/2023 | 301651000,301658000 |
Sicurezza e movimentazione
- n-Hexyllithium, 33 wt.% solution in n-hexane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- Liquido piroforico Categoria 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrocarbons, C6, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, 5-50% n-hexane, n-Hexyllithium