Learn More
N-Hydroxysuccinimide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10255580
N-Hydroxysuccinimide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10255580
25 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Codice prodotto. 10255580
Marca: Thermo Scientific Acros 157270250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6066-82-6
Formula molecolare C4H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 115.09
Numero MDL MFCD00005516
InChI Key NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hydroxysuccinimide, hosu, 1-hydroxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
PubChem CID 80170
IUPAC Name 1-hydroxypyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Hydroxysuccinimide
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 93.0°C to 95.0°C
Colore Brown to Brown-Yellow
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 21, 380
Fieser 01,487; 09,246
Indice di Merck 15, 4884
Informazioni di solubilità which is virtually insoluble in acetone
Peso formulazione 115.09
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid or Solid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466381 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/10/2024 Catalog Number157272500,157270010,157271000,157270250
Numero di lottoA0461827 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/04/2024 Catalog Number157272500,157270010,157271000,157270250
Numero di lottoA0456568 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/09/2023 Catalog Number157272500,157270010,157271000,157270250
Numero di lottoA0402917 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number157272500,157270010,157271000,157270250
Numero di lottoA0395513 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number157272500,157270010,157271000,157270250
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Hydroxysuccinimide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
N-Hydroxysuccinimide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >