Learn More
N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt is used as crosslinking agents for preparing hydrophilic active esters. It is also used to activate carboxylic acids to the more reactive succinimidyl esters for coupling, biotinylation and conjugation with fluorophores. Further, it acts as a hydrophilic ligand and also used in covalently binding proteins to carboxyl containing beads, resins, other nanoparticles. It is involved in the conversion of carboxyl groups to primary amine-reactive sulfo-NHS esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt is used as crosslinking agents for preparing hydrophilic active esters. It is also used to activate carboxylic acids to the more reactive succinimidyl esters for coupling, biotinylation and conjugation with fluorophores. Further, it acts as a hydrophilic ligand and also used in covalently binding proteins to carboxyl containing beads, resins, other nanoparticles. It is involved in the conversion of carboxyl groups to primary amine-reactive sulfo-NHS esters.
Solubility
Soluble in methanol and water.
Notes
Store in a cool place. Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt |
Punto di fusione | 250°C |
Quantità | 250 mg |
Beilstein | 6359129 |
Informazioni di solubilità | Soluble in methanol and water. |
Peso formulazione | 217.13 |
Percent Purity | 97% |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
X07H047 | Certificato di analisi | 06/09/2024 | H52795.03,H52795.MD,H52795.06 |
10234924 | Certificato di analisi | 06/09/2024 | H52795.03,H52795.MD,H52795.06 |
T12I026 | Certificato di analisi | 22/07/2022 | H52795.03,H52795.MD,H52795.06 |
T07D039 | Certificato di analisi | 07/12/2021 | H52795.03,H52795.MD,H52795.06 |
B23X011 | Certificato di analisi | 07/12/2021 | H52795.03,H52795.MD,H52795.06 |
Sicurezza e movimentazione
- N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt