Learn More
N-Iodosuccinimide, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10185460
N-Iodosuccinimide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10185460
50 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10185460
Marca: Thermo Scientific Acros 299570500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 516-12-1
Formula molecolare C4H4INO2
Molecular Weight (g/mol) 224.99
Numero MDL MFCD00005512
InChI Key LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
PubChem CID 120273
ChEBI CHEBI:53204
IUPAC Name 1-iodopyrrolidine-2,5-dione
SMILES IN1C(=O)CCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Iodosuccinimide
Punto di fusione 197.0°C to 204.0°C
Colore Brown to White-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Indice di Merck 15,5088
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone,methanol,moderately soluble in dioxane,slightly soluble in methylene chloride and ethyl a,practically insoluble in carbon tetrachloride,eth
Peso formulazione 224.99
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0456718 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/10/2023 Catalog Number299571000,299570100,299570500,299575000
Numero di lottoA0456439 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/09/2023 Catalog Number299571000,299570100,299570500,299575000
Numero di lottoA0430242 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number299571000,299570100,299570500,299575000
Numero di lottoA0455506 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number299571000,299570100,299570500,299575000
Numero di lottoA0454359 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number299571000,299570100,299570500,299575000
Titolo del prodotto
N-Iodosuccinimide, 98%, Thermo Scientific Chemicals >