Learn More
N-Methyl-(7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11396805
250 mg, Amber Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 886851-54-3
Formula molecolare C8H10BrNO2S
Molecular Weight (g/mol) 264.137
Numero MDL MFCD08690308
InChI Key FJHBRYOEMIQSPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methylamine, n-methyl-5-aminomethyl-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methyl methyl amine, 7-bromo 2h,3h-thiopheno 4,3-e 1,4-dioxan-5-yl methyl methylamine, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanamine,7-bromo-2,3-dihydro-n-methyl, 1-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 18525892
IUPAC Name 1-(5-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-7-yl)-N-methylmethanamine
SMILES CNCC1=C2C(=C(S1)Br)OCCO2
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-(7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)methylamine
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 264.14
Percent Purity 90%
Titolo del prodotto
N-Methyl-(7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™ >