Learn More
N-Methylpiperidine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
23.52€ - 178.89€
Identificatori chimici
CAS | 626-67-5 |
---|---|
Formula molecolare | C6H14ClN |
Molecular Weight (g/mol) | 135.64 |
Numero MDL | MFCD00006491 |
InChI Key | QDUXDCXILAPLAG-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine |
PubChem CID | 12291 |
IUPAC Name | 1-methylpiperidine |
SMILES | [H+].[Cl-].CN1CCCCC1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10001350
|
Thermo Scientific Acros
127480100 |
10 mL | Glass bottle |
23.52€
10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10582521
|
Thermo Scientific Acros
127482500 |
250 mL | Glass bottle |
54.77€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13428348
|
Thermo Scientific Acros
127480010 |
1 L | Glass bottle |
178.89€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
626-67-5 | |
135.64 | |
QDUXDCXILAPLAG-UHFFFAOYSA-N | |
12291 | |
[H+].[Cl-].CN1CCCCC1 |
C6H14ClN | |
MFCD00006491 | |
n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine | |
1-methylpiperidine |
Specifica
N-Methylpiperidine | |
626-67-5 | |
100.0 | |
Colorless | |
105.0°C to 108.0°C | |
Authentic | |
C6H14ClN | |
MFCD00006491 | |
0.82 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, toluene and | |
[H+].[Cl-].CN1CCCCC1 | |
135.64 | |
5 mPa.s (20°C) | |
99% |
99% | |
98.5 | |
-50.0°C | |
0.8200g/mL | |
3°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.4368 to 1.4388 | |
20,16 | |
n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine | |
QDUXDCXILAPLAG-UHFFFAOYSA-N | |
1-methylpiperidine | |
12291 | |
99.18 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-959-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TN1225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N-Methylpiperidine
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.