Learn More
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10498083
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10498083
5 kg, Plastic drum
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10498083
Marca: Thermo Scientific Acros 113900050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
N,N-Dicyclohexylcarbodiimide, 99%, C13H22N2, CAS Number-538-75-0, carbodiimide, dicyclohexyl, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, carbodicyclohexylimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 538-75-0
Formula molecolare C13H22N2
Molecular Weight (g/mol) 206.33
Numero MDL MFCD00011659
InChI Key QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
IUPAC Name N,N'-dicyclohexylmethanediimine
SMILES C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 33.0°C to 35.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 122.0°C to 124.0°C (6.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare C6H11N=C=NC6H11
Quantità 5 kg
Fieser 01,231; 02,126; 03,91; 04,141; 05,206; 06,174; 07,100; 08,162; 09,156; 10,142; 11,173; 13,333; 14,131; 15,131; 16,128
Indice di Merck 15,3107
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,100g/l dichloromethane
Viscosità 5.81 mPa.s (55°C)
Peso formulazione 206.33
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Mass or Waxy Solid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0447018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/04/2024 Catalog Number113900010,113900250,113901000,113900050,113902500
Numero di lottoA0442027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2023 Catalog Number113900010,113900250,113901000,113900050,113902500
Numero di lottoA0432446 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/01/2023 Catalog Number113900010,113900250,113901000,113900050,113902500
Numero di lottoA0429091 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/01/2023 Catalog Number113900010,113900250,113901000,113900050,113902500
Numero di lottoA0432244 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/01/2023 Catalog Number113900010,113900250,113901000,113900050,113902500
Titolo del prodotto
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide, 99%, Thermo Scientific Chemicals >