Learn More
N,N'-Diisopropylcarbodiimide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
N,N'-Diisopropylcarbodiimide is used as a reagent in synthetic organic chemistry. It serves as a chemical intermediate and as a stabilizer for Sarin (chemical weapon). It is also used in the synthesis of peptide and nucleic acid. Further, it is used as an antineoplastic and involved in the treatment of malignant melanoma and sarcomas. In addition to this, it is used in the synthesis of acid anhydride, aldehyde, ketone and isocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N,N′-Diisopropylcarbodiimide is used as a reagent in synthetic organic chemistry. It serves as a chemical intermediate and as a stabilizer for Sarin (chemical weapon). It is also used in the synthesis of peptide and nucleic acid. Further, it is used as an antineoplastic and involved in the treatment of malignant melanoma and sarcomas. In addition to this, it is used in the synthesis of acid anhydride, aldehyde, ketone and isocyanate.
Solubility
Soluble in chloroform, methylene chloride, acetonitrile, dioxane, dimethylformamide andtetrahydrofuran.
Notes
Moisture sensitive. Store in a cool place Incompatible with oxidizing agents and acids.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | N,N'-Diisopropylcarbodiimide |
Densità | 0.81 |
Punti di ebollizione | 145°C to 148°C |
Punto d'infiammabilità | 33°C (91°F) |
Odore | Stench |
Indice di rifrazione | 1.433 |
Quantità | 10 g |
Numero UN | UN2929 |
Beilstein | 878281 |
Sensibilità | Moisture sensitive |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y15K013 | Certificato di analisi | 19/11/2024 | A19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09 |
X18K061 | Certificato di analisi | 05/11/2024 | A19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09 |
Q09K013 | Certificato di analisi | 15/04/2024 | A19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09 |
X25J022 | Certificato di analisi | 04/04/2024 | A19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09 |
10234968 | Certificato di analisi | 15/02/2024 | A19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09 |
Sicurezza e movimentazione
- N,N'-Diisopropylcarbodiimide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Diisopropylcarbodiimide