Learn More
(N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
(N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide is a useful reagent for many synthetic applications like aminomethylation. It is also essential for the conversion of ketones to α, β-unsaturated enones. It is utilized to prepare derivatives of the type RCH2N(CH3)2. It is extensively used in medicines like painkillers and sedatives- Tramadol hydrochloride intermediate viz. 2-dimethylamine methylcyclohexanone. It is also employed in reactive dyes, synthesized spices. It plays an essential role in Mannich reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide is a useful reagent for many synthetic applications like aminomethylation. It is also essential for the conversion of ketones to α, β-unsaturated enones. It is utilized to prepare derivatives of the type RCH2N(CH3)2. It is extensively used in medicines like painkillers and sedatives- Tramadol hydrochloride intermediate viz. 2-dimethylamine methylcyclohexanone. It is also employed in reactive dyes, synthesized spices. It plays an essential role in Mannich reactions.
Solubility
Soluble in dimethylformamide. Partially soluble in acetonitrile, tetrahydrofuran and dichloromethane.
Notes
Moisture and light sensitive. Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide |
Punto di fusione | ∼240°C (decomposition) |
Quantità | 50 g |
Beilstein | 3594966 |
Sensibilità | Light and moisture sensitive |
Indice di Merck | 14,3251 |
Informazioni di solubilità | Soluble in dimethylformamide. Partially soluble in acetonitrile,tetrahydrofuran and dichloromethane. |
Peso formulazione | 185.01 |
Percent Purity | 97% |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250933 | Certificato di analisi | 30/08/2024 | A15146.18,A15146.30,A15146.09 |
10242691 | Certificato di analisi | 12/08/2022 | A15146.18,A15146.30,A15146.09 |
10159749 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A15146.18,A15146.30,A15146.09 |
10103005 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A15146.18,A15146.30,A15146.09 |
10159978 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A15146.18,A15146.30,A15146.09 |
Sicurezza e movimentazione
- (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide