Learn More
N,N-Dimethylacetamide, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥99.9%
146.17€ - 960.10€
Identificatori chimici
CAS | 127-19-5 |
---|---|
Formula molecolare | C4H9NO |
Molecular Weight (g/mol) | 87.12 |
Numero MDL | MFCD00008686 |
InChI Key | FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 31374 |
ChEBI | CHEBI:84254 |
IUPAC Name | N,N-dimethylacetamide |
SMILES | CN(C)C(C)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15682850
|
Honeywell-Chromasolv
270555-1L |
1 L |
146.17€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15692850
|
Honeywell-Chromasolv
270555-2.5L |
2.5 L |
267.15€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15612860
|
Honeywell Riedel-de Haën
270555-6X1L |
6 x 1 L | |||||||
15602860
|
Honeywell-Chromasolv
270555-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
960.10€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
- Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
- Low UV impurity profile
- Low impurity gradient LC baseline
- Very low levels of non-volatile impurities
Identificatori chimici
127-19-5 | |
87.12 | |
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:84254 | |
CN(C)C(C)=O |
C4H9NO | |
MFCD00008686 | |
31374 | |
N,N-dimethylacetamide |
Specifica
N,N-Dimethylacetamide | |
for HPLC | |
0.937g/mL at 25°C | |
n20/D 1.437 | |
CH3CON(CH3)2 | |
2 mmHg (25°C) | |
dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine | |
CN(C)C(C)=O | |
87.12 | |
CHEBI:84254 | |
≥99.9% |
-20°C | |
127-19-5 | |
164.5°C to 166°C | |
C4H9NO | |
MFCD00008686 | |
1737614 | |
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dimethylacetamide | |
31374 | |
87.12g/mol | |
CHROMASOLV™ Plus |
Sicurezza e movimentazione
P201-P261-P280-P302 + P352 + P312-P304 + P340 + P312-P308 + P313
H312 + H332-H319-H360D
missing translation for 'einecsNumber' : 204-826-4
missing translation for 'rtecsNumber' : AB7700000
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- N,N-Dimethylacetamide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: N,N-dimethylacetamide