Learn More
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal, tech. 90%, stab., Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11311367
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal, tech. 90%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11311367
25 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Codice prodotto. 11311367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01642.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal is used as a reagent for the synthesis of amides, diacylamines, and heterocycles, one carbon inserting synthon in preparation of pyrimido[1,2-a][1,3,5]triazin-6-ones. It is used as intermediate in building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal is used as a reagent for the synthesis of amides, diacylamines, and heterocycles, one carbon inserting synthon in preparation of pyrimido[1,2-a][1,3,5]triazin-6-ones. It is used as intermediate in building block.
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store at 2 - 8°C. Incompatible with strong oxidizing agents, Acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18871-66-4
Formula molecolare C6H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 133.191
Numero MDL MFCD00008476
InChI Key FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethyl amine, 1,1-dimethoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylacetamide dimethylacetal, dimethylacetamide dimethyl acetal, n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, stabilized with methanol, zlchem 332
PubChem CID 87835
IUPAC Name 1,1-dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
SMILES CC(N(C)C)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
Nota nome stabilized with 5 to 10% methanol
Densità 0.911
Punti di ebollizione 118°C to 120°C
Punto d'infiammabilità 8°C (46°F)
Indice di rifrazione 1.412
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1420865
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Hydrolyzes in water.
Peso formulazione 133.19
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoY11K037 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2024 Catalog NumberL01642.06,L01642.14
Numero di lottoT05J020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/07/2023 Catalog NumberL01642.06,L01642,L01642.14
Numero di lottoW16I017 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/09/2022 Catalog NumberL01642.06,L01642.14
Numero di lottoC27S011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL01642.06,L01642.14
Numero di lotto10135694 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL01642.06,L01642.14
Titolo del prodotto
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal, tech. 90%, stab., Thermo Scientific Chemicals >