Learn More
N,N-Dimethylformamide, 99.8%, Extra Dry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10295761
N,N-Dimethylformamide, 99.8%, Extra Dry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10295761
100 mL, Flacone in vetro AcroSeal™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Flacone in vetro AcroSeal™
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10295761
Marca: Thermo Scientific Acros 326871000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-12-2
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
SMILES CN(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide
Punto di fusione -61.0°C
CAS min. % 99.75
Colore Incolore
CAS max % 100.0
Densità 0.9450g/mL
Punti di ebollizione 153.0°C
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Water <50ppm
Indice di rifrazione 1.4290 to 1.4320
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Residuo dopo l'evaporazione 0.001 % max.
Gravità specifica 0.945
Formula lineare HCON(CH3)2
Viscosità 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 58
Acqua 0.005% Max. (Coulometric)
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Indice di Merck 15, 3267
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Peso formulazione 73.09
Percent Purity 99.8%
Grado Ultrasecco
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2524260 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number326870025,326870010,326871000
Numero di lotto2415080 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number326870025,326870010,326871000
Numero di lotto2402023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number326870025,326870010,326871000
Numero di lotto2497400 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number326870025,326870010,326871000
Numero di lotto2493226 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number326870025,326870010,326871000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylformamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Titolo del prodotto
N,N-Dimethylformamide, 99.8%, Extra Dry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >