Learn More
N,N-Dimethylformamide, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
48.54€ - 529.64€
Identificatori chimici
CAS 68-12-2
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
SMILES CN(C)C=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10590571
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
116220010
1 L Bottiglia in vetro
48.54€
1L
10112530
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
116220025
2.5 L Bottiglia in vetro
91.96€
2.50L
10271233
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
116220050
5 L Plastic Drum
152.76€
5L
10733651
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
116220250
25 L Plastic Drum
529.64€
25L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
N,N-Dimethylformamide, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals