Learn More
N,N-Dimethylformamide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
N, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films.
Solubility
Miscible with water and most organic solvents.
Notes
Reaction with sodium hydride gives exothermic decomposition at low temperatures. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | N,N-Dimethylformamide |
Punto di fusione | -61°C |
Densità | 0.944 |
pH | 7 |
Punti di ebollizione | 153°C |
Punto d'infiammabilità | 57°C (135°F) |
Odore | Amine-like |
Indice di rifrazione | 1.431 |
Quantità | 10,000 mL |
Numero UN | UN2265 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2420071 | Certificato di analisi | 16/01/2025 | A13547.0F,A13547.0D,A13547.AK |
2406413 | Certificato di analisi | 16/09/2024 | A13547.0F,A13547.0D,A13547.AK |
2486559 | Certificato di analisi | 30/08/2024 | A13547.0F,A13547.0D,A13547.AK |
10248297 | Certificato di analisi | 24/10/2023 | A13547.0F,A13547.0D,A13547.AK |
S28J022 | Certificato di analisi | 13/09/2023 | A13547.0F,A13547.0D,A13547.AK |
Sicurezza e movimentazione
- N,N-Dimethylformamide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: N,N-Dimethylformamide