Learn More
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl Acetal, tech. 90%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11390034
25 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal is used as a reagent in the synthesis of (S)-2-(1-tert-butoxycarbonyl-2-{4-[2-(5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl)ethoxy]phenyl}ethylamino)benzoic acid methyl ester, 3-O-tert-butylmorphine, tert-butylesters of pyrrole and indolecarboxylic acids. Further, it is used in the preparation of indolizines by intermolecular cyclization of picolinium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal is used as a reagent in the synthesis of (S)-2-(1-tert-butoxycarbonyl-2-{4-[2-(5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl)ethoxy]phenyl}ethylamino)benzoic acid methyl ester, 3-O-tert-butylmorphine, tert-butylesters of pyrrole and indolecarboxylic acids. Further, it is used in the preparation of indolizines by intermolecular cyclization of picolinium salts.
Solubility
Miscible with toluene and benzene.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36805-97-7
Formula molecolare C11H25NO2
Molecular Weight (g/mol) 203.326
Numero MDL MFCD00015002
InChI Key DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethylformamide di-tert-butyl acetal, 1,1-di-tert-butoxytrimethylamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, bis tert-butoxy methyl dimethylamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n,n-trimethylamine, di-tert-butoxymethyldimethylamine, n,n-dimethylformamide di-t-butyl acetal, methanamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n-dimethyl, 1,1-ditert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethylamine
PubChem CID 547712
IUPAC Name N,N-dimethyl-1,1-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxy]methanamine
SMILES CC(C)(C)OC(N(C)C)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl Acetal
Densità 0.85
Punti di ebollizione 75°C to 77°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 33°C (91°F)
Formula lineare (CH3)2NCH[OC(CH3)3]2
Indice di rifrazione 1.412
Quantità 25 g
Numero UN 1993
Beilstein 969629
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with toluene and benzene.
Peso formulazione 203.33
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10244773 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/11/2022 Catalog NumberL00431.06,L00431.14
Numero di lottoH31Q20 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL00431.06,L00431.14
Numero di lotto10189789 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL00431.06,L00431.14
Numero di lotto10210245 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL00431.06,L00431.14
Numero di lottoI29Q028 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL00431.06,L00431.14
Titolo del prodotto
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl Acetal, tech. 90%, Thermo Scientific Chemicals >