Learn More
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal is used as an intermediate in the formation of pyridine derivatives, which exhibits inhibition against PI3 kinase p110alfa enzymes. It is utilized for the derivatization of primary sulfonamides and trifluoroacetic acid. It is also used in the preparation of formamidine derivatives. It is used as a reagent for n-dimethylaminomethylene and methyl esters. Further, it is used to catalyze the coupling of epoxides with carbon dioxide to prepare cyclic carbonates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal is used as an intermediate in the formation of pyridine derivatives, which exhibits inhibition against PI3 kinase p110alfa enzymes. It is utilized for the derivatization of primary sulfonamides and trifluoroacetic acid. It is also used in the preparation of formamidine derivatives. It is used as a reagent for n-dimethylaminomethylene and methyl esters. Further, it is used to catalyze the coupling of epoxides with carbon dioxide to prepare cyclic carbonates.
Solubility
Miscible with most organic solvents.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents and acids.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal |
Punto di fusione | -85°C |
Densità | 0.897 |
Punti di ebollizione | 102°C to 104°C |
Punto d'infiammabilità | 7°C (45°F) |
Indice di rifrazione | 1.3972 |
Quantità | 25 g |
Numero UN | UN1993 |
Sensibilità | Moisture sensitive |
Informazioni di solubilità | Miscible with most organic solvents. |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10239341 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A15350.14,A15350.36,A15350.22 |
10166144 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A15350.14,A15350.36,A15350.22 |
X29A061 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A15350.14,A15350.36,A15350.22 |
H25R011 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A15350.14,A15350.36,A15350.22 |
10145851 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A15350.14,A15350.36,A15350.22 |
Sicurezza e movimentazione
- N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal