Learn More
N,N-Dimethylformamide, For pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
4 x 2.5 L
Descrizione
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | N,N-Dimethylformamide |
Densità | 0.944g/mL |
Quantità | 2.5 L |
Limite di esplosione | 0.152 |
Punto d'infiammabilità | 58°C (136.4°F) |
Punto di combustione | 833°F |
Formula lineare | HCON(CH3)2 |
Pressione del vapore | 2.7 mmHg (20°C) |
Numero UN | UN2265 |
Beilstein | 605365 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N,N-Dimethylformamide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: N,N-dimethylformamide
Titolo del prodotto
N,N-Dimethylformamide, For pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haen >