Learn More
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide, 95%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10674822
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10674822
100 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10674822
Marca: Thermo Scientific Acros 156461000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10416-59-8
Formula molecolare C8H21NOSi2
Molecular Weight (g/mol) 203.43
Numero MDL MFCD00008270
InChI Key SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,o-bis trimethylsilyl acetamide, trimethylsilyl 1z-n-trimethylsilylethanimidate
PubChem CID 6913588
SMILES CC(O[Si](C)(C)C)=N[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N, O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -8°C
Colore Beige to Brown or Yellow
Densità 0.8200g/mL
Punti di ebollizione 71°C to 73°C (35.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 42°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4165 to 1.4185
Quantità 100 mL
Fieser 01,61; 02,30; 03,23; 13,34
Gravità specifica 0.82
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
IUPAC Name trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)ethanimidate
Peso formulazione 203.43
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0453320 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number156461000,156460250,156460011
Numero di lottoA0466844 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/10/2024 Catalog Number156461000,156460250,156460011
Numero di lottoA0442695 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/01/2024 Catalog Number156461000,156460250,156460011
Numero di lottoA0453320 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2023 Catalog Number156461000,156460250,156460011
Numero di lottoA0396545 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number156461000,156460250,156460011
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide, 95%, Thermo Scientific Chemicals >